Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Airless-Ware Glass Plug Gas Inlet Adapter
Inlet Adapter for Vacuum and AIRLESS-WARE™, with a choice of 14/20 or 24/40 standard taper joints.
142.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
---|---|
Incluye | Patented 809000 pressure/vacuum retainer |
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Inlet Adapter |
Anchura (imperial) | 2.36 in. |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15253886
|
DWK Life Sciences
211300-1420 |
14/20 Inner | 3.85 in. | 98mm | N/A | ||||
Descripción
- Inner Standard Taper joints
- 211300 series has a glass plug
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
- Conforms to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A | |
Vidrio de borosilicato | |
2.36 in. |
Patented 809000 pressure/vacuum retainer | |
Inlet Adapter | |
60mm |