Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 5mm Disposable Grade NMR Sample Tubes
For instruments with field strength of approximately 60MHz
Marca: DWK Life Sciences 897193-8050
121.73 EUR hasta el 2024-08-30
Use el código promocional "21715" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
For instruments with field strength of approximately 60MHz
Cada tubo cumple estrictas especificaciones sobre el grosor de la pared, la variación y la caída con el fin de garantizar unas mediciones precisas y reproducibilidad. Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Grosor de pared: 0,015 in (0,38mm)
- La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
- Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
203,2 mm | |
Parte superior abierta | |
100 MHz | |
Tapón | |
Cilíndrico | |
0,38 mm |
0,19 in | |
Polietileno | |
5 mm | |
Diseñados para su uso en espectroscopia de RMN de alta resolución | |
8 pulg | |
0,015 in | |
50/paq. |