Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Brand 5mm Disposable Grade NMR Sample Tubes
For instruments with field strength of approximately 60MHz
131.00€ - 260.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 0,19 in |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Material del cierre | Polietileno |
Tipo de tapón | Parte superior abierta |
Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11873722
|
DWK Life Sciences
897193-0050 |
7 pulg | 177,8 mm | 50/paq. |
247.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12683195
|
DWK Life Sciences
897193-8100 |
8 pulg | 203,2 mm | 100/paq. |
260.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12673195
|
DWK Life Sciences
897193-8050 |
8 pulg | 203,2 mm | 50/paq. |
131.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 14-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
For instruments with field strength of approximately 60MHz
Fabricado con vidrio borosilicato tipo I Grosor de la pared: 0,015 (0,38mm) La variación de la pared y la cámara dependen, en parte, de la longitud de tubo Todos los tubos de muestras tienen tapones de plástico con ajuste por compresión y• Zonas de marcado pulidas por chorro de arena
Especificaciones
0,19 in | |
Polietileno | |
5 mm | |
Diseñados para su uso en espectroscopia de RMN de alta resolución | |
Cilíndrico | |
0,38 mm |
Vidrio de borosilicato | |
Parte superior abierta | |
100 MHz | |
Tapón | |
0,015 in |