Learn More
DWK Life Sciences Tubos de muestras de alto grado RMN desechables Kontes™ Kimble™ de 5 mm
Cada tubo cumple estrictas especificaciones sobre el grosor de la pared, la variación y la caída con el fin de garantizar unas mediciones precisas y reproducibilidad.
Marca: DWK Life Sciences 45246-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Grosor de pared: 0,01475 in (0,37mm)
- La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
- Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
0,19 in | |
Vidrio de borosilicato | |
Ajuste por compresión | |
± 0,0762 mm (± 0,0002 pulgadas) | |
± 0,00381 mm (± 0,00015 pulgadas) | |
800 MHz | |
Tapón | |
Cilíndrico | |
0,38 mm |
177,8 mm | |
Polietileno | |
5 mm | |
0,165 in | |
4,2 mm | |
Ideal para sellar directamente las válvulas, las uniones o los colectores de vacío | |
7 in | |
0,014 in |
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos de muestras de alto grado RMN desechables Kontes™ Kimble™ de 5 mm > Longitud: 17,78 cm (7 pulgadas); para instrumentos con una intensidad de campo de: más de 800 MHz
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido