Learn More
DWK Life Sciences Tubos de muestras de RMN de alto grado Kontes™ Brand de 5 mm
Cada tubo cumple estrictas especificaciones sobre el grosor de la pared, la variación y la caída con el fin de garantizar unas mediciones precisas y reproducibilidad.
90.90€ - 890.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 0.19 pulg |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Material del cierre | Polyethylene |
Tipo de tapón | Ajuste por compresión |
Diámetro exterior (métrico) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Peralte (imperial) | Concentricidad (imperial) | Intensidad de campo | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peralte (imperial) | Concentricidad (imperial) | Intensidad de campo | Longitud (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11833143
|
DWK Life Sciences
897220-0000 |
± 0,0254 mm (± 0,001 pulgadas) | ± 0,0508 mm (± 0,002 pulgadas) | 150 MHz | 7 pulg |
108.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11823143
|
DWK Life Sciences
897205-0000 |
± 0,0508 mm (± 0,002 pulgadas) | ± 0,0635 mm (± 0,0025 pulgadas) | 100 MHz | 7 pulg |
90.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11843143
|
DWK Life Sciences
897225-0000 |
± 0,0127 mm (± 0,0005 pulgadas) | ± 0,0508 mm (± 0,002 pulgadas) | 200 MHz | 7 pulg |
146.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11853143
|
DWK Life Sciences
897240-0000 |
± 0,00635 mm (± 0,00025 pulgadas) | ± 0,0127 mm (± 0,0005 pulgadas) | 500 MHz | 7 pulg |
232.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11863143
|
DWK Life Sciences
45246-100 |
± 0,00381 mm (± 0,00015 pulgadas) | ± 0,0762 mm (± 0,0002 pulgadas) | 800 MHz | 7 pulg |
890.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Tubos fabricados con precisión y diseñados para su uso en espectroscopía de RMN de alta resolución que caracteriza moléculas orgánicas mediante la medición de las frecuencias resonantes de núcleos atómicos. Las aplicaciones de investigación incluyen análisis de estructuras de polímeros y soluciones orgánicas.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I
- Grosor de pared: 0.37 mm (0.01475 pulg)
- La variación de la pared y la caída dependen, en parte, de la longitud del tubo
- Todos los tubos de muestras se suministran con tapones de ajuste a presión de plástico y zonas de rotulación tratadas con chorro de arena
Especificaciones
0.19 pulg | |
Polyethylene | |
5 mm | |
Ideal para sellar directamente las válvulas, las uniones o los colectores de vacío | |
0.014 pulg |
Vidrio de borosilicato | |
Ajuste por compresión | |
4.2 mm | |
Tapón | |
0.38 mm |