Learn More
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™
Varios accesorios del sistema de tapón de filtración
Marca:  DWK Life Sciences 953915-0001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12881541
  • 181.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Frita de soporte de vidrio con gran porosidad: 47 mm (1,85 pulg.)
  • Abrazadera de tornillo superior: 47 mm (1,85 pulg.)
  • Punta de goteo: PTFE
  • Espiga para manguera: PFA, 6,35 mm (0,25 pulg.)
  • Tapa de filtración: GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de tapón de filtración Ultra-ware™
PFA
1/caja
Manguera dentada
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™ > Tubo dentado