Learn More
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™
Varios accesorios del sistema de tapón de filtración
118.00€ - 1085.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de tapón de filtración Ultra-ware™
N.º por caja 1/caja
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
12881541
Ver documentos
DWK Life Sciences
953915-0001
Manguera dentada
181.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12733676
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
953915-0047
Tapón de filtración
1085.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12871541
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
953914-0001
Frita de soporte
118.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Frita de soporte de vidrio con gran porosidad: 47 mm (1,85 pulg.)
  • Abrazadera de tornillo superior: 47 mm (1,85 pulg.)
  • Punta de goteo: PTFE
  • Espiga para manguera: PFA, 6,35 mm (0,25 pulg.)
  • Tapa de filtración: GL 45
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de tapón de filtración Ultra-ware™
1/caja
Documentos
Product Certifications
Título del producto
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™