Learn More
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™
Varios accesorios del sistema de tapón de filtración
Marca: DWK Life Sciences 953915-0047
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Frita de soporte de vidrio con gran porosidad: 47 mm (1,85 pulg.)
- Abrazadera de tornillo superior: 47 mm (1,85 pulg.)
- Punta de goteo: PTFE
- Espiga para manguera: PFA, 6,35 mm (0,25 pulg.)
- Tapa de filtración: GL 45
Especificaciones
Sistema de tapón de filtración Ultra-ware™ | |
Relleno de vidrio | |
1/caja | |
Tapón de filtración |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
DWK Life Sciences Componentes Kimble™ Kontes™ para sistema de tapón de filtración Ultra-Ware™™ > Tapón de filtración
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido