Learn More
Vidrio de filtración de membrana Kontes™ de Restek
Se utiliza para la filtración rutinaria de líquidos corrosivos y la eliminación de partículas de disolventes de HPLC
Marca:  Kimble Chase 953826-0000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11739055
  • 646.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La conexión esmerilada elimina la contaminación con ftalatos que puede producirse al utilizar tapones de silicona o neopreno
  • La base de soporte tiene una frita de vidrio de porosidad gruesa y una conexión de vacío integrada, ubicada sobre la punta de goteo que evita la contaminación de la línea de vacío con gotas de la filtración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aparato de microfiltración
40/35
47 mm
Vidrio fritado
Support
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Vidrio de filtración de membrana Kontes™ de Restek > Soporte de vidrio fritado, junta 40/35