Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución Krebs-Ringer, tamponada con HEPES
Tampón fisiológico estándar adecuado para varios experimentos de captura de imágenes de calcio. También suele utilizarse como agente conservante.
128.56€ - 197.99€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Krebs-Ringer Solution
Forma física Líquido
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15428779
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J67795.AP
500 mL
128.56€
500 ml
15438779
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J67795.K2
1 L
197.99€
1 litro
Descripción
Descripción
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Krebs-Ringer Solution
Líquido
Frasco de plástico
Not miscible or difficult to mix in water.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Solución Krebs-Ringer, tamponada con HEPES