Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución Krebs-Ringer, tamponada con HEPES
Tampón fisiológico estándar adecuado para varios experimentos de captura de imágenes de calcio. También suele utilizarse como agente conservante.
Marca: Thermo Scientific Chemicals J67795.K2
Descripción
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Krebs-Ringer Solution | |
1 L | |
Not miscible or difficult to mix in water. |
Líquido | |
Frasco de plástico |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M16L557 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | J67795.AP,J67795.K2 |
Z14K534 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | J67795.AP,J67795.K2 |
X29K520 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | J67795.AP,J67795.K2 |
X01K545 | Certificado de análisis | 07/11/2024 | J67795.AP,J67795.K2 |
W06K546 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | J67795.AP,J67795.K2 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
1Minutes
10Seconds
16