Learn More
VACUUBRAND™ Kit de sellado de lanza de FPM
Marca: VACUUBRAND™ 20660135
7.70 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
16 x 18 x 5mm | |
FPM | |
Junta de estanqueidad |
Para bridas pequeñas KF | |
1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
1Minutes
9Seconds
1New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Kit de sellado de lanza de FPM > Dimensiones:16 x 18 x 5mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido