Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, reactivo de cultivo celular
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Methionine |
Punto de fusión | 284°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Beilstein | 1722294 |
Índice Merck | 14,5975 |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.21 |
Grado | Reactivo para cultivo celular |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M15L022 | Certificado de análisis | 17/01/2025 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
W10K042 | Certificado de análisis | 23/09/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
U01K043 | Certificado de análisis | 13/08/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
R30K034 | Certificado de análisis | 17/06/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |
N19K026 | Certificado de análisis | 06/03/2024 | J61904.36,J61904.18,J61904.22 |