Learn More
Copan Diagnostics Espátulas en forma de L
Espátulas en forma de L
Marca: Copan Diagnostics 174CS05
Descripción
Espátulas en forma de L
Espátulas de plástico en forma de L
- Para esparcir muestras líquidas.
- El pie de la espátula tiene una superficie completamente lisa y redondeada, sin bordes ásperos ni imperfecciones en el plástico.
- Permite incluso la extensión de muestras líquidas sobre la superficie de placas de agar sin ranurar ni cortar el medio.
- Disponible en dos tamaños de paquete despegable estéril, cinco o diez espátulas por envase.
Especificaciones
Placas de cultivo | |
Con forma de L | |
5/paquete despegable; 1000 espátulas/caja | |
Diseñado para extender muestras líquidas, permite incluso la extensión de muestras líquidas sobre la superficie de placas de agar sin ranurar ni cortar el medio |
5/envase despegable; 1000 espátulas/caja | |
Plástico | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Copan Diagnostics Espátulas en forma de L > Forma de L; 5/paquete despegable; 1000 espátulas/caja
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido