Learn More
Ácido L(+)-tartárico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10655762
Ácido L(+)-tartárico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655762
2,5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500g
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Código de producto. 10655762
Marca: Thermo Scientific Acros 137850025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-69-4
Fórmula molecular C4H6O6
Peso molecular (g/mol) 150.09
Número MDL MFCD00064207
Clave InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid
Punto de fusión De 168,0 °C a 172,0 °C
Color Blanco o incoloro
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1390 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, propanol y glicerol, éter de 4 g/l, insoluble en cloroformo
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación de 210 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0,5 % (1 g, 105 °C) máx.
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460872 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/03/2024 Catalog Number137855000,137850025,137850100
Número de loteA0454791 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number137855000,137850025,137850100
Número de loteA0449207 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/01/2023 Catalog Number137855000,137850025,137850100
Número de loteA0398860 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number137855000,137850025,137850100
Número de loteA0405513 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number137855000,137850025,137850100
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido L(+)-tartárico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >