Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Triptófanfo, 99 % Código de producto.: 10543881
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Triptófanfo, 99 %
Código de producto. 10543881
100 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10543881
Marca: Thermo Scientific Chemicals 140591000
Solicitar formato a granel o personalizado
El L(-)-triptófano, n.º de CAS 73-22-3, es un aminoácido esencial necesario para la biosíntesis de proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El L(-)-triptófano es un compuesto aromático no polar y un aminoácido esencial necesario para la síntesis de proteínas
  • Es un precursor bioquímico de niacina, alcaloides indol y serotonina
Aplicaciones
  • El L-triptófano actúa como un suplemento dietético natural y tiene aplicaciones de laboratorio en la investigación de antidepresivos, ansiolíticos y ayudas para el sueño
  • Es un precursor de metabolitos que son importantes en el estudio de laboratorio de la fisiología de mamíferos, incluidas las funciones gastrointestinales, la inmunidad, el metabolismo y el sistema nervioso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064340
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Tryptophan
Punto de fusión 280.0°C to 285.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a blanco-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 22, 546
Rotación específica − 31.10
Índice Merck 15, 9977
Información de solubilidad Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Condición de rotación específica − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461590 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Número de loteA0451738 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Número de loteA0451298 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Número de loteA0403297 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
Número de loteA0396941 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number140590050,140590250,140595000,140590010,140591000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Triptófanfo, 99 % >