Learn More
OHAUS™ Lab Lift
OHAUS™ Lab Lift provides secure support for holding glassware at elevated positions.
Marca:  OHAUS™ 30400006
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15782419
  • 1635.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los bastidores, varillas y conectores de laboratorio resistentes a la corrosión están disponibles en acero inoxidable de alta calidad, lo que ofrece alta resistencia química y durabilidad. El aluminio ofrece una resistencia fiable y un peso más ligero.
  • Simplifique la forma del laboratorio Hay disponibles trece opciones de kit de marco de laboratorio con cuatro diseñadas para caber en campanas de extracción. Crea tu propio sistema de soporte eligiendo entre una amplia selección de varillas, bases y conectores.
  • Los elevadores de laboratorio ofrecen cómodas plataformas de elevación ajustables con una resistencia y durabilidad excepcionales para sujetar equipos de laboratorio pequeños como vidrio, placas calientes y baños de agua a diferentes alturas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Elevador de laboratorio
Abrazadera, soporte, elevador de laboratorio, CLR-LBLFTS041
Plataforma de 406 × 406 (L × An)
Acero inoxidable
102 a 495 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions