Learn More
OHAUS™ Lab Lift
OHAUS™ Lab Lift provides secure support for holding glassware at elevated positions.
160.00€ - 1635.00€
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15792419
|
OHAUS™
30400007 |
Aluminio | Plataforma de 102 × 102 (L × An) |
160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15702429
|
OHAUS™
30400008 |
Aluminio | Plataforma de 152 × 152 (L × An) |
190.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15712429
|
OHAUS™
30400009 |
Aluminio | Plataforma de 203 × 203 (L × An) |
226.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15722429
|
OHAUS™
30400010 |
Aluminio | Plataforma de 254 × 254 (L × An) |
306.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15722419
|
OHAUS™
30400000 |
Acero inoxidable | Plataforma de 76 × 76 (L × An) |
200.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15732419
|
OHAUS™
30400001 |
Acero inoxidable | Plataforma de 102 × 102 (L × An) |
236.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15742419
|
OHAUS™
30400002 |
Acero inoxidable | Plataforma de 152 × 152 (L × An) |
241.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15752419
|
OHAUS™
30400003 |
Acero inoxidable | Plataforma de 203 × 203 (L × An) |
328.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15762419
|
OHAUS™
30400004 |
Acero inoxidable | Plataforma de 254 × 254 (L × An) |
349.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15772419
|
OHAUS™
30400005 |
Acero inoxidable | Plataforma de 305 × 305 (L × An) |
923.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15782419
|
OHAUS™
30400006 |
Acero inoxidable | Plataforma de 406 × 406 (L × An) |
1635.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Corrosion-resistant lab-frames, rods and connectors are available in premium stainless steel, offering high chemical resistance and durability. Aluminum offers reliable strength at a lighter weight.
- Simplify lab set up! Thirteen lab-frame kit options are available with four designed to fit in fume hoods. Build your own support system choosing from a wide selection of rods, bases and connectors.
- Lab lifts offer convenient adjustable lifting platforms with exceptional strength and durability for holding small lab equipment such as glassware, hot plates and water baths at different heights.
Especificaciones
Elevador de laboratorio |