Learn More
Labconco™ Purificadores de gas de regeneración AtmosPure™
Proceso de regeneración automática completado en tan solo 13 horas sin supervisión
Marca: Labconco™ 5121835
Detalles adicionales : Peso : 41.00000kg
Descripción
- Produce una atmósfera inerte ultrapura para materiales sensibles a la humedad y el oxígeno.
- Tiene capacidad para eliminar hasta cinco litros de oxígeno (13 500 ppm) y 660 gramos de humedad (18 millones de ppm) a una temperatura y una presión estándar
- Carcasa de acero con revestimiento de polvo resistente
- Tres válvulas de solenoide controladas por microprocesador, situadas en la parte trasera
- La válvula de control de flujo establece un 4 % de hidrógeno entre 10 y 25 CFH
- El calentador de regeneración suministra 180 vatios durante 5 horas
- El botón del ventilador activa, desactiva y pone en modo automático el ventilador del purificador de aire de circulación.
- Diseñado para encajar en el soporte base de la caja de guantes accesorio debajo de la cámara de transferencia
- El cilindro contiene 2,26 kg (5 lb) de catalizador de cobre y 2,26 kg (5 lb) de tamiz molecular.
- Compensa automáticamente los cortes de energía e inicia el proceso de regeneración si se interrumpe durante 10 minutos
- Tiene tuberías internas de purificación de gas de acero inoxidable y un puerto de comunicaciones en la parte trasera.
- Conectores de compresión de entrada/salida de 1,90 cm (0,75 pulg) para la conexión a cajas de guantes de atmósfera controlada o de fibra de vidrio protectora
Especificaciones
Ajuste de 1,90 cm (0,75 pulg) | |
Cajas de guantes de atmósfera controlada | |
Acero inoxidable | |
14,9 in | |
21,9 in | |
208-230 V, 50/60 Hz, 10 A |
Purificador de gas de regeneración | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
Schuko | |
38 cm | |
56 cm |