Learn More
Labconco™ Purificadores de gas de regeneración AtmosPure™
Proceso de regeneración automática completado en tan solo 13 horas sin supervisión
16005.00€
Especificaciones
Tipo de conexión | Ajuste de 1,90 cm (0,75 pulg) |
---|---|
Tipo | Purificador de gas de regeneración |
Para utilizar con (aplicación) | Cajas de guantes de atmósfera controlada |
Material de la carcasa | Acero con revestimiento de epoxi |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15937590
|
Labconco™
5121835 |
208-230 V, 50/60 Hz, 10 A | Schuko |
16005.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Produce una atmósfera inerte ultrapura para materiales sensibles a la humedad y el oxígeno.
- Tiene capacidad para eliminar hasta cinco litros de oxígeno (13 500 ppm) y 660 gramos de humedad (18 millones de ppm) a una temperatura y una presión estándar.
- Carcasa de acero con revestimiento de polvo resistente
- Tres válvulas de solenoide controladas por microprocesador, situadas en la parte trasera
- La válvula de control de flujo establece el 4 % de hidrógeno a un flujo de 0,28 a 0,70 m3/h (de 10 a 25 CFH).
- El calentador de regeneración suministra 180 W durante 5 horas.
- El botón del ventilador activa, desactiva y pone en modo automático el ventilador del purificador de aire de circulación.
- Diseñado para encajar en el soporte base de la caja de guantes accesorio debajo de la cámara de transferencia
- El cilindro contiene 2,26 kg (5 lb) de catalizador de cobre y 2,26 kg (5 lb) de tamiz molecular.
- Compensa automáticamente los cortes de energía e inicia el proceso de regeneración si se interrumpe durante 10 minutos.
- Tiene tuberías internas de purificación de gas de acero inoxidable y un puerto de comunicaciones en la parte trasera.
- Conectores de compresión de entrada/salida de 1,90 cm (0,75 pulg) para la conexión a cajas de guantes de atmósfera controlada o de fibra de vidrio Protector
Especificaciones
Ajuste de 1,90 cm (0,75 pulg) | |
Cajas de guantes de atmósfera controlada | |
Acero inoxidable | |
38 cm | |
56 cm |
Purificador de gas de regeneración | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
14,9 in | |
21,9 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labconco™ Purificadores de gas de regeneración AtmosPure™