Learn More
Labconco™ Sistemas de balanza con filtro XPert™ sin monitor de flujo de aire
Conserva los polvos y las partículas durante los procedimientos mediante el uso de los sistemas de balanza con filtro Labconco XPert™ sin monitor de flujo de aire.
Marca: Labconco™ 3950220
Requires : Superficie de trabajo y base de apoyo, disponibles por separado
Descripción
Las características que mejoran la conservación garantizan que los polvos potentes que se encuentran con frecuencia en las aplicaciones de higiene farmacéutica, química seca e industrial se mantienen alejadas del operador.
- No se requieren conductos externos
- Admite grandes balanzas analíticas y microbalanzas
- Disponible en anchos de 2, 3, 4, 5 y 6 pies, con interiores profundos
- Intrínsecamente seguro, diseño de presión negativa
- Diseño compacto: no requiere un escape con filtro independiente que ahorre espacio
- Marco de aluminio recubierto de polvo seco y cámara trasera y deflector de acero; sin unión de plástico a plástico
- Lámpara fluorescentes precableada e interruptores para el ventilador y la luz
- Vidrio de seguridad templado de 0,64 cm de grosor frontal y laterales
- La hoja ergonómica con ángulos y bisagras pivota hacia arriba, se bloquea a una altura de carga de 50,2 cm; el sello de limpieza contiene contaminantes
- Elevación externa asistida por gas en modelos de 1,5 m (5 pies) y 1,8 m (6 pies); altura de carga de 70,4 cm
- Dos puertos de uso para paso de cables eléctricos
Funcionamiento
- Ventilador incorporado con control de velocidad y hélice motorizada con aislamiento de vibración y equilibrado dinámico
- La reserva del soplador del 40 % permite el ajuste de velocidad (por un técnico certificado) como cargas de filtro
- Contención de partículas verificada independientemente por SafeBridge Consultants, Inc.
- Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
- Filtro HEPA de escape, eficacia del 99,99 % en partículas de 0,3 μm de tamaño
- Filtro HEPA de acceso superior para la detección de fugas de toda la superficie
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales (requiere un técnico certificado)
- Suministro de aire de dilución superior
- Lámina de guillotina de contención superior
- Pantalla del difusor superior
- Deflector trasero pivotante perforado por zonas
- Láminas de aire de entrada lateral
- Manómetro
- Funcionamiento silencioso: solo 48 dB
Información de órdenes
Sin monitores de flujo de aire integrados
Certifications
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V)
Especificaciones
Epoxi | |
Aluminio y acero con revestimiento de epoxi | |
29 in | |
73,66 cm | |
Proporcione protección al usuario manteniendo polvos, partículas y vapores contenidos durante los procedimientos de pesaje | |
22,7 in | |
94,2 cm | |
50 Hz | |
De 53 a 58 dBA a 100 fpm, de 50 a 55 dBA a 80 fpm, de 48 a 53 dBA a 60 fpm | |
230 V | |
24 in | |
60,9 cm |
Fluorescente | |
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V) | |
21,6 in | |
54,8 cm | |
37,1 in | |
9,4 in | |
23,9 cm | |
Sin tapón | |
2 Utilidad | |
175 lb | |
21,6 in | |
54,8 cm |