Learn More
Labconco™ Sistemas de balanza con filtro XPert™ sin monitor de flujo de aire
Conserva los polvos y las partículas durante los procedimientos mediante el uso de los sistemas de balanza con filtro Labconco XPert™ sin monitor de flujo de aire.
6045.00€
Especificaciones
Recubrimiento | Epoxi |
---|---|
Tipo de iluminación | Fluorescente |
Material | Aluminio y acero con revestimiento de epoxi |
Certificaciones/conformidad | SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V) |
Para utilizar con (aplicación) | Proporcione protección al usuario manteniendo polvos, partículas y vapores contenidos durante los procedimientos de pesaje |
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Anchura (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (imperial) | Anchura (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15367754
|
Labconco™
3950220 |
29 in | 24 in | Sin tapón |
6045.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las características que mejoran la conservación garantizan que los polvos potentes que se encuentran con frecuencia en las aplicaciones de higiene farmacéutica, química seca e industrial se mantienen alejadas del operador.
- No se requieren conductos externos
- Admite grandes balanzas analíticas y microbalanzas
- Disponible en anchos de 2, 3, 4, 5 y 6 pies, con interiores profundos
- Intrínsecamente seguro, diseño de presión negativa
- Diseño compacto: no requiere un escape con filtro independiente que ahorre espacio
- Marco de aluminio recubierto de polvo seco y cámara trasera y deflector de acero; sin unión de plástico a plástico
- Lámpara fluorescentes precableada e interruptores para el ventilador y la luz
- Vidrio de seguridad templado de 0,64 cm de grosor frontal y laterales
- La hoja ergonómica con ángulos y bisagras pivota hacia arriba, se bloquea a una altura de carga de 50,2 cm; el sello de limpieza contiene contaminantes
- Elevación externa asistida por gas en modelos de 1,5 m (5 pies) y 1,8 m (6 pies); altura de carga de 70,4 cm
- Dos puertos de uso para paso de cables eléctricos
Funcionamiento
- Ventilador incorporado con control de velocidad y hélice motorizada con aislamiento de vibración y equilibrado dinámico
- La reserva del soplador del 40 % permite el ajuste de velocidad (por un técnico certificado) como cargas de filtro
- Contención de partículas verificada independientemente por SafeBridge Consultants, Inc.
- Lámina de aire ergonómica con aberturas aerodinámicas de flujo de aire Clean-Sweep™
- Filtro HEPA de escape, eficacia del 99,99 % en partículas de 0,3 μm de tamaño
- Filtro HEPA de acceso superior para la detección de fugas de toda la superficie
- Sistema de eliminación de filtros con bolsas de colocación y extracción reales (requiere un técnico certificado)
- Suministro de aire de dilución superior
- Lámina de guillotina de contención superior
- Pantalla del difusor superior
- Deflector trasero pivotante perforado por zonas
- Láminas de aire de entrada lateral
- Manómetro
- Funcionamiento silencioso: solo 48 dB
Información de órdenes
Sin monitores de flujo de aire integrados
Certifications
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V)
Especificaciones
Epoxi | |
Aluminio y acero con revestimiento de epoxi | |
Proporcione protección al usuario manteniendo polvos, partículas y vapores contenidos durante los procedimientos de pesaje |
Fluorescente | |
SEFA 1-2002; ASHRAE™ 110-1995 modificado; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 n.º 1010.1; marca CE de conformidad (modelos de 230 V) | |
2 Utilidad |