Learn More
Smeg™ Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Limpie una amplia gama de instrumental de vidrio con esta lavadora. Las lavadoras de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg™ están fabricadas con materiales de alta calidad y ofrecen un rendimiento intuitivo y sin fallos. Los accesorios específicos garantizan un lavado de alta calidad incluso de los instrumentos más difíciles y más sucios.
4735.00€ - 13625.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de producto | Lavador de instrumental de vidrio |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 490 x 525 x 570mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Requisitos eléctricos | Ajuste de la temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Requisitos eléctricos | Ajuste de la temperatura | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15354962
|
Smeg™
GW0160S |
7 programas predeterminados | 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. | Lavado hasta 85 °C. | N/A | N/A | N/A | |||||
11932699
|
Smeg™
GW3060S |
20 programas predeterminados + 10 libres | 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V) | Lavado hasta 95 °C. |
9520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11942699
|
Smeg™
GW4090 |
20 programas predeterminados + 10 libres, secado termodinámico activo | 3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. (monofásica conmutable de 230 V) | Lavado hasta 95 °C. |
13625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Control electrónico por microprocesador
- Secado termodinámico activo
- Dispensador de detergente alcalino en polvo
- Bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
- Cámara de lavado y puerta interior en acero inoxidable AISI 304
- Paneles externos fabricados en acero inoxidable AISI 304
- 2 niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Descalcificador de agua incorporado con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- Sistema de cierre electrónico de puertas para la seguridad del usuario
- Sin carros
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Lavador de instrumental de vidrio | |
490 x 525 x 570mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Smeg™ Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio