Learn More
Oxoid UK Ácido láctico 10 %
Una solución para añadir a los medios de cultivo, principalmente para reducir el pH
Marca:  Oxoid UK SR0021H
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10076732
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Una solución para añadir a los medios de cultivo, principalmente para reducir el pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
Caja
Aditivo para medios
10 x 1 ml
Reino Unido
Aditivo
Reduce el pH de los medios de cultivo
10 x 1 ml
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • LACTIC ACID 10%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Lactic Acid 90%