Learn More
Oxoid UK Ácido láctico 10 %
Una solución para añadir a los medios de cultivo, principalmente para reducir el pH
88.80€ - 125.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
---|---|
País de origen | Reino Unido |
Formato | Caja |
Tipo de medios | Aditivo |
Tipo de producto | Aditivo para medios |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10076732
|
Oxoid UK
SR0021H |
10 x 1 ml | N/A | ||||||
10517153
|
Oxoid UK
SR0021K |
10 x 5 mL |
125.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Una solución para añadir a los medios de cultivo, principalmente para reducir el pH
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C | |
Caja | |
Aditivo para medios |
Reino Unido | |
Aditivo | |
Reduce el pH de los medios de cultivo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- LACTIC ACID 10%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Lactic Acid 90%