Learn More
Corning™ Micropipetas multicanal Lambda™ EliteTouch™ 8, esterilizables en autoclave
Las 8 pipetas multicanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud.
Marca: Corning™ 6057
502.00 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
Las pipetas monocanal Corning™ Lambda™ EliteTouch™ se han diseñado para proporcionar los más altos niveles de ergonomía, precisión y exactitud. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
- El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
- Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
- Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Más información de Norteamérica
Más información de Europa, Oriente Medio y África
Especificaciones
Desde ±10,0 hasta ±2,0 | |
Autoclavable | |
8 | |
Pipeta | |
Ergonómico | |
0,01 μL | |
1 |
ISO8655 | |
Ergonómico | |
Lambda™ EliteTouch™ | |
De 0,5 to 10 μl | |
Manual de instrucciones, certificado de control de calidad, herramienta de calibración en laboratorio, 3 pulsadores de color | |
≤8,0 a ≤1,2 | |
3 años |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31