Learn More
Corning™ Pipeteador de 12 canales Lambda™ Plus, calibración 3x10 STD
Diseñado para proporcionar los máximos niveles de precisión, reproducibilidad y comodidad
Marca: Corning™ 4086-STD
756.48 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
- Pipeteador precalibrado con certificado ISO 17025
- Procedimiento de ensayo: 4 mediciones a 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
- Precisión (%) ±de 12 a ±1,5
- Precisión (%) <6,0 a <0,7
Especificaciones
ISO17025 | |
Punta de pipeta universal | |
Lambda™ Plus | |
De 20 to 200 μl | |
3 años |
Autoclavable | |
12 | |
Pipeta multicanal | |
Sí |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
13Hours
5Minutes
37Seconds
21New Offer Ahorre hasta un 92%