Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
Marca:  Brady™ 223553
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11720204
  • 5.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
ADR 1.4-200*200-B7541
Poliéster laminado
Acrílico permanente
0,099 mm
-40 °C-110 °C
1,4 1
Satinado
1 unidad
200 mm
200,00 mm
Diamante
Negro sobre Naranja