Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 1.4 1 Explosive Substances Transport Signs
3.75€ - 335.00€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster laminado |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Grosor | 0,099 mm |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Cantidad | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Cantidad | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11710204
|
Brady™
223552 |
100 mm | 1 unidad | 100,00 mm |
3.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11760234
|
Brady™
223592 |
100 mm | 250/Paq. | 100,00 mm |
335.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11720204
|
Brady™
223553 |
200 mm | 1 unidad | 200,00 mm |
5.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11730204
|
Brady™
223554 |
297 mm | 1 unidad | 297,00 mm |
10.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Satinado | |
Acrílico permanente | |
-40 °C-110 °C | |
1,4 1 |
Poliéster laminado | |
0,099 mm | |
Diamante | |
Negro sobre Naranja |