Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 3b Flammable Liquid Transport Signs
Marca: Brady™ 223564
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Satinado | |
1 unidad | |
100 mm | |
100,00 mm | |
Diamante | |
Blanco sobre rojo |
Poliéster laminado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
3 |