Learn More
Brady™ Laminated Polyester ADR 3b Flammable Liquid Transport Signs
4.40€ - 392.00€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster laminado |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Grosor | 0,099 mm |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40 ° C-110 ° C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Cantidad | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Cantidad | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11780244
|
Brady™
223604 |
100 mm | 250/Paq. | 100,00 mm |
392.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11740214
|
Brady™
223565 |
200 mm | 1 unidad | 200,00 mm |
6.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11730214
|
Brady™
223564 |
100 mm | 1 unidad | 100,00 mm |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11750214
|
Brady™
223566 |
297 mm | 1 unidad | 297,00 mm |
12.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Especificaciones
Satinado | |
Acrílico permanente | |
-40 ° C-110 ° C | |
3 |
Poliéster laminado | |
0,099 mm | |
Diamond | |
Blanco sobre rojo |