Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Safety shower
Señal conforme a ISO 7010.
Marca: Brady™ 815709
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Satinado | |
1 unidad | |
Interiores y exteriores | |
0,099 mm | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |
PIC E012-148x148-PE-CRD/1 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
148 mm | |
148 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |