Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Safety shower
Sign compliant to ISO 7010.
3.65€ - 13.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Poliéster |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15674337
|
Brady™
815708 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15684337
|
Brady™
815709 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15694337
|
Brady™
815710 |
200 mm | 200 mm |
4.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15604347
|
Brady™
815712 |
300 mm | 300 mm |
9.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15614347
|
Brady™
815714 |
400 mm | 400 mm |
13.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Satinado | |
1 unidad | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |