Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca: Brady™ 223571
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Clase 7: Material radiactivo | |
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
200 mm | |
0,024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Inglés | |
Señal de transporte radiactivo |
ADR 7DA-200*200-B7541 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
110 °C | |
200 mm | |
Romboide | |
Sustancias radiactivas | |
Amarillo sobre blanco |