Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
4.55€ - 402.00€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Marcadores de tuberías y señales de seguridad |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
Idiomas | Inglés |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Anchura (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11705573
|
Brady™
811661 |
Radioactivo 7A I | 100 mm | Poliéster |
402.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11740983
|
Brady™
811660 |
Contenido radioactivo I: Actividad: 7 | 100 mm | Poliéster |
4.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11750983
|
Brady™
811662 |
Contenido radioactivo I: Actividad: 7 | 200 mm | Poliéster |
6.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11760983
|
Brady™
811663 |
Contenido radioactivo I: Actividad: 7 | 297 mm | Poliéster |
12.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11790983
|
Brady™
811668 |
Contenido radiactivo II: Actividad: Señal de transporte 7 | 200 mm | Poliéster |
6.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11725573
|
Brady™
811673 |
Contenido radiactivo III: Actividad: Señal de transporte 7 | 100 mm | Poliéster |
402.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11715573
|
Brady™
811667 |
Sustancias radiactivas 7B II | 100 mm | Plástico |
402.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11780983
|
Brady™
811666 |
Sustancias radiactivas 7B II | 100 mm | Poliéster |
4.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11730993
|
Brady™
811672 |
Sustancias radiactivas 7C III | 100 mm | Poliéster |
4.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11740993
|
Brady™
811674 |
Sustancias radiactivas 7C III | 200 mm | Poliéster |
6.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11700993
|
Brady™
811669 |
Sustancias radiactivas 7B II | 297 mm | Poliéster |
12.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11750993
|
Brady™
811675 |
Sustancias radiactivas 7C III | 297 mm | Poliéster |
12.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11790214
|
Brady™
223570 |
Sustancias radiactivas | 100 mm | Poliéster |
4.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11700224
|
Brady™
223571 |
Sustancias radiactivas | 200 mm | Poliéster |
6.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11710224
|
Brady™
223572 |
Sustancias radiactivas | 297 mm | Poliéster | N/A | ||||
Especificaciones
Satinado | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
Inglés |
Acrílico permanente | |
-40 °C-110 °C | |
Señal de transporte radiactivo |