Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca: Brady™ 811660
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Clase 7: Sustancias radiactivas | |
Satinado | |
1 unidad | |
Poliéster laminado | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamante | |
Contenido radioactivo I: Actividad: 7 | |
Rojo |
ADR 7A I-100*100-B7541 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Inglés | |
Señal de transporte radiactivo |