Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca: Brady™ 811667
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Clase 7: Material radiactivo | |
Satinado | |
250/Paq. | |
Plástico magnético | |
100 mm | |
0,024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Inglés | |
Señal de transporte radiactivo |
ADR 7BRL II -100*100-B7541 | |
Plástico | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
110 °C | |
100 mm | |
Romboide | |
Sustancias radiactivas 7B II | |
Negro sobre amarillo, rojo y negro sobre blanco |