Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radiation Transport Sign
Marca: Brady™ 811673
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Clase 7: Sustancias radiactivas | |
Satinado | |
250/Paq. | |
Poliéster laminado | |
100 mm | |
100 mm | |
Diamante | |
Contenido radiactivo III: Actividad: Señal de transporte 7 | |
Negro sobre amarillo, rojo y negro sobre blanco |
ADR 7CRL III-100*100-B7541 | |
Poliéster | |
Acrílico permanente | |
Marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
0,024 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Inglés | |
Señal de transporte radiactivo |