Learn More
Hamilton™ Laminated Silicone Rubber Septa
Marca:  Hamilton™ 76015
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10232301
  • 41.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
3
Caucho de silicona en láminas
Septos
14 mm
200 °C
12/paq.