Learn More
Hamilton™ Laminated Silicone Rubber Septa
21.15€ - 59.00€
Especificaciones
Material | Caucho de silicona en láminas |
---|---|
N.º de capas | 3 |
Temperatura máx. (métrico) | 200 °C |
Tipo | Septos |
Cantidad | 12/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11773939
|
Hamilton™
76002 |
8 mm |
21.15€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11763939
|
Hamilton™
76013 |
12 mm |
26.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10232301
|
Hamilton™
76015 |
14 mm |
41.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10694861
|
Hamilton™
76016 |
15 mm |
35.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11753939
|
Hamilton™
76020 |
19 mm |
59.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Caucho de silicona en láminas | |
200 °C | |
12/paq. |
3 | |
Septos |