Learn More
3M™ Cinta de marcado de carriles y seguridad 471
La resistencia, la adaptabilidad, la adhesión instantánea y la eliminación limpia a largo plazo hacen de esta cinta una opción ideal para todas las aplicaciones de marcado de seguridad y pisos, excepto para las más pesadas. Muy utilizada para marcar peligros y pasillos, codificación de colores, enmascaramiento de pintura, molduras decorativas y empalmes, esta cinta viene tiene un envase individual y práctico.
Marca:  3M™ 7100260162
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17711689
  • 760.00€ / 12 rollos
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Mantiene su color cuando se expone a la abrasión, el desgaste y muchos disolventes
  • Las propiedades de estiramiento exclusivas permiten que la cinta permanezca estirada para ajustarse a superficies irregulares sin levantarla ni retraerla
  • Ideal para su uso en superficies curvas e irregulares
  • Fácil de aplicar, gran fuerza de sujeción en muchas superficies
  • Disponibles en muchos colores (amarillo, blanco, rojo, negro, marrón, verde, naranja, morado, azul y transparente)
  • Eliminación limpia de muchas superficies para ayudar a reducir los costes de limpieza y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
33 m x 50 mm
0,14 mm
Verde
12 rollos
Adhesivo a base de caucho
Vinilo
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Cinta de marcado de carriles y seguridad 471 > Cinta de marcado de carriles y seguridad 471; tipo de adhesivo: Adhesivo a base de caucho; color: verde, dimensiones (L x An): 33 m x 50 mm; grosor: 0,14 mm; material: Vinilo