Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo.
Marca:  Invitrogen™ PV3773
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513527
  • 3250.00€ / 25 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Los anticuerpos secundarios específicos de especies con etiqueta Tb están disponibles en la caja de herramientas de reactivos de ensayo LanthaScreen™ para facilitar el desarrollo interno de ensayos en torno a múltiples clases objetivo y formatos de ensayo
  • Los anticuerpos secundarios etiquetados con Tb se unen a sus correspondientes especies de IgG con bajas Kd aparentes nanomolares y muestran una reactividad cruzada insignificante con las IgG de otras especies
  • Cada anticuerpo antiespecie etiquetado con Tb está provisto de una IgG correspondiente marcada con fluoresceína como control positivo
  • En un ensayo de cinasa que utiliza el reactivo genérico de anticuerpos etiquetados con Tb, el anticuerpo primario antifosfopéptido no está etiquetado
  • El paso de detección se realiza mediante la adición del anticuerpo secundario marcado con Tb
  • Este método puede aplicarse a otras clases de objetivos y formatos de ensayo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Secondary Antibody Kit, 25μg, Liquid, Rabbit Species Reactivity, IgG Isotype, Terbium Conjugate, Fluorescent Detection Method, Water Soluble, 6 Months Shelf Life, Store in Freezer, Used for Pharma and Biopharm
Fluorescente
Conejo
IgG
Liquid
LanthaScreen™ Tb-anti-Rabbit antibody, Fluorescein-Rabbit IgG, TR-FRET dilution buffer
LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Rabbit Antibody Kit
Store in freezer (-5°C to -30°C).
25 μg
Dry Ice
Quelatos de lantánidos, Terbio (TB)
Liquid
Pharma and biopharma, secondary detection, target and lead identification and validation, protein biology, cell analysis, drug discovery and development, target and lead identification and validation, kinase biology, kinase antibodies and immunoassays, bi