Learn More
Kern Sohn Parabrisas de vidrio grande
Large glass draught shield with 3 sliding doors for easy access to the items being weighed.
Marca:  Kern Sohn EG-A03
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17391573
  • 265.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Suitable for Precision Balances
  • Balance Accessory
Especificaciones
Especificaciones
Precision Balance with 118 mm Plate
Glass
140 x 150 x 130 mm