Learn More
Kern Sohn Parabrisas de vidrio grande
Large glass draught shield with 3 sliding doors for easy access to the items being weighed.
255.00€ - 265.20€
Especificaciones
Material | Glass |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 150 x 130 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17361503
|
Kern Sohn
572-A05 |
Precision Balance with 106 mm Plate |
255.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17391573
|
Kern Sohn
EG-A03 |
Precision Balance with 118 mm Plate |
265.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Suitable for Precision Balances
- Balance Accessory
Especificaciones
Glass | |
140 x 150 x 130 mm |