Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029677
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11503554
  • 358.00€ / 1 paquete
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Mate
láser
Circuit Board Labeling, General Identification, Wire and Cable Labeling
20.3 mm
480
Rectángulo
0.17 mm
16.5 mm
5.1 mm
LAT-29-799-10
White
Nylon Cloth
No estéril
Impresoras láser
10
10,080 Labels
De -40 °C a +90 °C
16.5 mm
5.1 mm