Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Nylon Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
338.00€ - 430.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | White |
Acabado | Mate |
Material | Nylon Cloth |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11503554
|
Brady™
029677 |
5.1 mm | 10 | 16.5 mm |
358.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11583554
|
Brady™
029685 |
19.1 mm | 13 | 12.7 mm |
338.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11523554
|
Brady™
029679 |
36.5 mm | 9 | 20.3 mm |
430.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Especificaciones
Not Autoclavable | |
White | |
Nylon Cloth | |
No estéril | |
Rectángulo | |
0.17 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
láser | |
Impresoras láser | |
De -40 °C a +90 °C |