Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029760
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513614
  • 518.00€ / 1 paquete
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Mate
láser
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, General Identification
25.4 mm
304
Rectángulo
0.23 mm
20.3 mm
6.4 mm
LAT-4-410-10
White
Polyolefin (Tamper-evident)
No estéril
Impresoras láser
8
10,234 Labels
De -70 °C a +100 °C
20.3 mm
6.4 mm