Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
394.00€ - 1000.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | White |
Acabado | Mate |
Material | Polyolefin (Tamper-evident) |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Anchura (métrico) | Anchura del área de impresión (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Anchura (métrico) | Anchura del área de impresión (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11503614
|
Brady™
029759 |
6.4 mm | 10 | 16.5 mm | 16.5 mm |
394.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11513614
|
Brady™
029760 |
6.4 mm | 8 | 20.3 mm | 20.3 mm |
518.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11523614
|
Brady™
029761 |
12.7 mm | 7 | 25.4 mm | 25.4 mm |
1000.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11533544
|
Brady™
024568 |
21.2 mm | 4 | 47.6 mm | 21.2 mm |
559.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Especificaciones
Not Autoclavable | |
White | |
Polyolefin (Tamper-evident) | |
No estéril | |
Rectángulo | |
0.23 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
láser | |
Impresoras láser | |
De -70 °C a +100 °C |