Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable Polyolefin Labels
Blank, printable labels suitable for use with Laser Printers.
Marca:  Brady™ 029761
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11523614
  • 1000.00€ / 1 paquete
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
LaserTab Labels are available in the following formats:
  • Tamper-evident polyolefin
  • Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
  • Self-laminating
  • Nylon cloth
  • Paper
  • Polyimide
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Mate
láser
Circuit Board Labeling, General Identification
28 mm
133
Rectángulo
0.23 mm
25.4 mm
12.7 mm
LAT-7-410-10
White
Polyolefin (Tamper-evident)
No estéril
Impresoras láser
7
10,108 Labels
De -70 °C a +100 °C
25.4 mm
12.7 mm