Learn More
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™
Se utilizan para el trabajo en sala limpia. Los guantes de látex para sala limpia Nitritex™ BioClean Legacy™ tienen un color natural y proporcionan una comodidad insuperable.
Marca:  Nitritex™ BLA205-XXL
214.45 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15186753
  • 362.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Partículas: Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4.
  • Propiedades físicas: Cumplen con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3) y EN 374-1, 2 y 3:2003.
  • Estéril: No estéril
  • Sistemas de calidad: Fabricados en una planta con certificación ISO 9001:2008 y 89/686/ECC Artículo 11b. Procesados en un entorno de sala limpia NEBB con certificado ISO clase 4.
  • Inspección y muestreo: De acuerdo con ISO 2859.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2015 y (EU) 2016/425, EN 420:2003 + A 1:2009, EN 374-1:20016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010, EN 455-2:2015, (CE) 1935/2004 y (CE) 2023/2006
Natural
Sí
Látex
Guantes de sala limpia
No estéril
100 unidades por cada bolsa de PE interior sellada; una bolsa de PE interior por bolsa de PE exterior sellada; 10 bolsas exteriores por envase de cartón revestido (1000 unidades)
Categoría 3: equipo de protección individual de diseño complejo conforme a la directiva PPE 89/686/CEE
No
sin polvo
2XL
Con reborde enrollado
300 mm
Videos
  • Nitritex Bioclean glove range
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nitritex™ Guantes de látex para sala limpia BioClean Legacy™ > Tamaño: XXL; cantidad: 1000